Learn More
Bortrifluorid-Dibutyletherat, 30 bis 35 %, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 428141000
Weitere Details : CAS : 593-04-4 Netto-Gewicht : 0.09590kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : II
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-SäureSpezifikation
Boron trifluoride dibutyl etherate | |
Braun bis Gelb | |
70°C | |
30-35% | |
C8H18BF3O | |
MFCD00013195 | |
0.959 | |
PVKVBDZRILNPJY-UHFFFAOYSA-N | |
1-butoxybutane; trifluoroborane | |
68970 | |
Flüssig |
593-04-4 | |
0.9590g/mL | |
Echt | |
AcroSeal™ Glasflasche in Verpackung | |
BF3O(CH2CH2CH2CH3)2 | |
100 mL | |
1-butoxybutane; trifluoroborane, boron trifluoride dibutyl etherate, boron trifluoride-butyl ether complex, boron, trifluoro 1,1'-oxybis butane-, t-4, boron trifluoride; di-n-butyl ether, 1-butoxybutane-trifluoroborane 1:1, 1-butoxybutane; tris fluoranyl borane, trifluoro 1,1'-oxybis butane boron | |
FB(F)F.CCCCOCCCC | |
198.04 | |
198.03 |
Sicherheit und Handhabung
- Boron trifluoride dibutyl etherate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke