Learn More
Bortrifluorid-Dimethylether-Komplex, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-71892
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
353-42-4
C2H6BF3O
113.87
MFCD00013192
KTPWETRNSUKEME-UHFFFAOYSA-N
boron trifluoride dimethyl etherate, boron trifluoride methyl etherate, dimethyl ether trifluoroboron, dimethyloxonio trifluoro boranuide, boron trifluoride dimethyl ether complex, dimethyloxo trifluoro-??-borane
2724165
methoxymethane; trifluoroborane
COC.FB(F)F
353-42-4
C2H6BF3O
113.87
MFCD00013192
KTPWETRNSUKEME-UHFFFAOYSA-N
boron trifluoride dimethyl etherate, boron trifluoride methyl etherate, dimethyl ether trifluoroboron, dimethyloxonio trifluoro boranuide, boron trifluoride dimethyl ether complex, dimethyloxo trifluoro-??-borane
2724165
methoxymethane; trifluoroborane
COC.FB(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Boron trifluoride dimethyl etherate
Schmelzpunkt -14.0°C
Farbe Braun
Dichte 1.2300g/mL
Siedepunkt 126.0°C to 127.0°C
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2O·BF3
Brechungsindex 1.3070 to 1.3090
Menge 50 mL
Relative Dichte 1.23
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 113.87
Reinheit (%) ≈60% (BF3)
Physikalische Form Flüssig, Rauchend in feuchter Luft
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron trifluoride dimethyl etherate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.