Learn More
Bortrifluorid-Tetrahydrofuran-Komplex, BF3 45.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338536
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11338536 100 g 100 Gramm
11348536 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11338536
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17593.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 462-34-0 | C4H8BF3O | 139.91 g/mol
Boron trifluoride-tetrahydrofuran complex is used as a polymerization initiator and as a dopant in the semiconductor industry. It serves as a reagent for deoxofluorination of alcohols and carbonyls. Further, it is used in the synthesis of methacrylate-PEG-methacrylate-boron trifluoride self-doped gel polymer electrolytes and hydroboration-oxidation of divinylferrocene. In addition to this, it is used as a reagent for the preparation of NK1 receptor antagonists, complex polyketide natural products and selective serotonin reuptake inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Der Bortrifluorid-Tetrahydrofuran-Komplex wird als Polymerisationsinitiator und als Dotant in der Halbleiterindustrie eingesetzt. Er dient als Reagenz für die Deoxofluoridierung von Alkoholen und Carbonylen. Darüber hinaus wird er bei der Synthese von selbstdotierten Gel-Polymerelektrolyten aus Methacrylat-PEG-methacrylat-bortrifluorid und zur Hydroborierung-Oxidation von Divinylferrocen verwendet. Außerdem wird er als Reagenz für die Herstellung von NK1-Rezeptor-Antagonisten, komplexen Polyketid-Naturprodukten und selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Dimethylformamid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 462-34-0
Summenformel C4H8BF3O
Molekulargewicht (g/mol) 139.91
MDL-Nummer MFCD00040372
InChI-Schlüssel CHNLPLHJUPMEOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trifluoride tetrahydrofuran complex, trifluoro tetrahydro-1h-furan-1-ium-1-yl borate, pubchem7062, trifluoro oxolan-1-ium-1-yl boranuide, borontrifluoride tetrahydrofuran complex, boron trifluoride tetrahydrofuran complex, contains sulfur dioxide as peroxide formation suppressor
PubChem CID 60146129
SMILES FB(F)F.C1CCOC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron trifluoride-tetrahydrofuran complex
Schmelzpunkt 8°C to 9°C
Dichte 1.268
Siedepunkt 180°C
Flammpunkt 92°C (197°F)
Hinweise zum Prozentgehalt BF3 45.5 %
Menge 100 g
UN-Nummer UN2922
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with dimethyl formamide.
IUPAC-Name Oxolan; Trifluorboran
Formelmasse 139.91
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron trifluoride-tetrahydrofuran complex
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Boron trifluoride-tetrahydrofuran