Learn More
Hamilton™ 1702 SN CTC (**/**) SL LI Volumen: 25 μl
Artikelnummer. 10214738
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10214738 25 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10214738 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 203275
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit CTC PAL-Flüssigautosamplern
  • Autosampler-Spritze Model 1702
  • SN-Beendigung
  • 25μL
  • 26s Gauge
  • Zur Verwendung mit Flüssigkeits- oder Gasprobenahme
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Beschreibung Nadelbeschichtung: Leim
Kanülen-Gauge 26 s G
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeits- oder Gasprobenahme
Produkttyp Autosampler-Spritze
Modell 1702
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 25 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) CTC PAL Flüssigkeitsautosampler
Anschlusstyp Spezial