Learn More
Quickfit™ Büchner-Trichter aus Borosilikatglas für die Vakuumfiltration
Dort einsetzbar, wo herkömmliche Filterpapiere durch Säuren und Laugen zerstört werden
Marke:  Quickfit VB60/08M
532.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.21000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15528010
  • 560.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen chemische Angriffe
  • Mit Quickfit Glasschliffkonus zur direkten Filtration in Quickfit Büchner-Kolben
Spezifikation
Spezifikation
Büchner-Trichter für die Vakuumfiltration
Borosilikatglas
24/29
60 mm
125 ml
48 mm
Für die Filtration von Lösungen, die durch Filterpapiere ohne Beständigkeit gegen bestimmte Säuren und Basen gefiltert werden können
4