Learn More
Quickfit™ Büchner-Trichter aus Borosilikatglas für die Vakuumfiltration
Dort einsetzbar, wo herkömmliche Filterpapiere durch Säuren und Laugen zerstört werden
Marke: Quickfit VB40/08M
429.40 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.21000kg
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen chemische Angriffe
- Mit Quickfit Glasschliffkonus zur direkten Filtration in Quickfit Büchner-Kolben
Spezifikation
Büchner-Trichter für die Vakuumfiltration | |
Borosilikatglas | |
ISO 3585, DIN 12217, ASTM E-438 | |
Für die Filtration von Lösungen, die durch Filterpapiere ohne Beständigkeit gegen bestimmte Säuren und Basen gefiltert werden können | |
Quickfit™ geschliffener Glaskonus |
80 ml | |
52 mm | |
24/29 | |
40 mm | |
4 |