Learn More
Quickfit™ Büchner-Trichter aus Borosilikatglas für die Vakuumfiltration
Dort einsetzbar, wo herkömmliche Filterpapiere durch Säuren und Laugen zerstört werden
Marke: Quickfit VB95/08M
635.72 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.80000kg
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen chemische Angriffe
- Mit Quickfit Glasschliffkonus zur direkten Filtration in Quickfit Büchner-Kolben
Spezifikation
Vakuumfiltrationstrichter | |
Borosilikatglas | |
29/32 | |
4 |
500 ml | |
95 mm | |
95 mm |