Learn More
IKA™ Beschichteter Auffangkolben aus Borosilikatglas
142.00 € - 320.00 €
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11895932
|
IKA™
0003743200 |
100 mL |
142.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11805942
|
IKA™
0003743300 |
250 mL |
147.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11845942
|
IKA™
0003743700 |
3000 mL |
320.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11815942
|
IKA™
0003743400 |
500 mL |
182.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Auffangkolben | |
Je 1 |