Learn More
Kimble Chase™ X6 PIPETTE SEROLOG. KIMAX 2ML .
Marke:  Kimble Chase™ 37034A2110
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11868472
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
Borosilicate Glass
0.1 mL
±0.02 mL
2 mL
Serological Pipette
Yes
6/Cs.
Green
350 mm