Learn More
Konische Filterkolben aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 12353886
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12353886 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12353886 Lieferant Brand Not Defined Lieferanten-Nr. FHD345070S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diesen konischen Filtervakuumkolben mit Schlauchsystemem mit einem Vakuumtrichter und -filter. Dieser dickwandige Ehlenmeyerkolben zeichnet sich durch einen etwa einen in. langen Glasrohrvorsprung am Hals aus und ist auch als Büchnerkolben bekannt.
  • Mit Schlauchsystem mit 8 mm Außendurchmesser
  • Dickwandiges Borosilikatglas
  • Vakuumflasche
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) Schlauch 8 mm
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Borosilikatglas