Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Konische Filtertrichter aus Borosilikatglas
Der Lenz Laborglasinstrumente™ konische Filtertrichter aus Borosilikatglas ist ein Labortrichter zum Trennen von Feststoffen von Flüssigkeiten durch Filterung. Dazu wird meist ein kegelförmiges Filterpapier zu einem Konus gefaltet und in den Trichter gelegt.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 07200425
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10548421
  • 49.61 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Konischer Filtertrichter
  • Aus Borosilikatglas
Spezifikation
Spezifikation
Filtertrichter
Borosilikatglas
25 mm
25 ml
100 mm
4