Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Konische Filtertrichter aus Borosilikatglas
Der Lenz Laborglasinstrumente™ konische Filtertrichter aus Borosilikatglas ist ein Labortrichter zum Trennen von Feststoffen von Flüssigkeiten durch Filterung. Dazu wird meist ein kegelförmiges Filterpapier zu einem Konus gefaltet und in den Trichter gelegt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 07200325
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Konischer Filtertrichter
- Aus Borosilikatglas
Spezifikation
Filtertrichter | |
Borosilikatglas | |
25 mm |
25 ml | |
100 mm | |
3 |