Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Konische Filtertrichter aus Borosilikatglas
Der Lenz Laborglasinstrumente™ konische Filtertrichter aus Borosilikatglas ist ein Labortrichter zum Trennen von Feststoffen von Flüssigkeiten durch Filterung. Dazu wird meist ein kegelförmiges Filterpapier zu einem Konus gefaltet und in den Trichter gelegt.
47.06 € - 49.61 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 25 ml |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Höhe (metrisch) | 100 mm |
Produkttyp | Filtertrichter |
Produktcode | Marke | Porosität | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10692472
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07200325 |
3 | 25 ml |
47.06 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10548421
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07200425 |
4 | 25 ml |
49.61 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Konischer Filtertrichter
- Aus Borosilikatglas
Spezifikation
25 ml | |
Borosilikatglas | |
100 mm | |
Filtertrichter |