Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Filterrohr n. Allihn, Inhalt 30 ml, Por. 4 Filterpl.-Durchm. 20 mm, Boro 3.3
Aus DURAN™ Borosilikatglas. Die konischen Lenz Laborglasinstrumente™ Filterröhrchen aus Borosilikatglas werden für die Filtration sehr kleiner Volumina verwendet und sind äußerst beständig gegen die meisten Chemikalien wie Lösungsmittel, Säuren und Laugen.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 07220004
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Filterrohre
- Aus Borosilikatglas
Spezifikation
Filterschlauch | |
Borosilikatglas | |
4 |
30 ml | |
20 mm |