Learn More
Robu™ Grobe Filtertiegel aus Borosilikatglas
17.73 € - 234.00 €
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Scheibe | 34mm |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Rohfaserextraktionen |
Kapazität (metrisch) | 30mL |
Außendurchmesser (metrisch) | 34mm |
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16803026
|
Robu™
20602 |
2 |
218.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16823026
|
Robu™
20604 |
4 |
234.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10275881
|
Robu™
20604 |
4 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10295641
|
Robu™
20602 |
2 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
34mm | |
Für Rohfaserextraktionen | |
34mm | |
Filtertiegel, grob |
Borosilikatglas | |
30mL | |
60mm |