Learn More
Pyrex™ Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Mit Schraubverschluss zur sicheren Aufbewahrung von Medien und Kulturen. Pryex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Schraubkappe sind beständig gegen Temperaturwechsel und chemische Korrosion.
Marke: Pyrex™ 1137/18M
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.68000kg
Beschreibung
Lagern Sie Medien und Kulturen sicher mit einem Schraubverschluss.Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Schraubverschluss widerstehen plötzlichen Temperaturwechseln und chemischer Korrosion.
- PBT-Schraubverschlüsse mit PTFE-beschichteter Dichtungsscheibe
- Nach Erlenmeyer
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
- Höchste Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und chemische Korrosion
- Graduierungen und Markierungspunkt aus weißem Email
- Über die volle Kapazität graduiert
Spezifikation
SVL™ Phenol, PTFE-beschichtet mit Kautschukdichtungsscheibe | |
Borosilikatglas, Pyrex™ | |
Ungefähre Graduierungen | |
Ja | |
187 mm |
3000 ml | |
315 mm | |
Konisch | |
Schraubverschluss | |
42 |