Learn More
IKA™ RV10.81 Verdampferkolben, NS29/32, 100ml 100ML
Marke: IKA™ 0003740200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Borosilikatglas | |
RV 10,81 Rotationsverdampfer | |
100 mL |
Verdampferkolben | |
Je 1 |