Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gaswaschflasche aus Borosilikatglas mit Filterscheibe
Beschreibung
- Gemäß DIN 12596, komplett mit Kopf
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Typ | Gaswaschflasche mit Filterscheibe |
| Enthält | Filterscheibe |
| Porosität | 1 |
| Standard-Konusverbindung | NS 29/32 |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12596 |
| Menge | 1/Packung |