Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Hohlstopfen aus Borosilikatglas mit hexagonaler Platte und flachem Boden
Zum sicheren Verschließen von Kolben, Flaschen, Schläuchen und anderen Laborgeräten. Lenz Laborglasinstrumente™ Hohlstopfen mit hexagonaler Platte und flachem Boden werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01400312
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11728034
  • 45.05 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In einer Auswahl an Konusgrößen lieferbar
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
Hohler Stopfen
10/Packung
Borosilikatglas
NS 12/21