Learn More
Witeg™ 5500010S Becherglas, niedrige Form, 10 ml VE = 10 Stück
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
Beschreibung
- Simax Borosilikatglas 3.3
- Langlebig und beständig
- Messlinien
- Tülle für einfaches Ausgießen
Spezifikation
Basisausführung | Niedrig |
Kapazität (metrisch) | 10 ml |
Material | Borosilikatglas (3.3) |
Menge | 10er-Pckg. |
Typ | Becher |
Modell | Hohe Form |