Learn More
X20 HOLLOW STOPPER C19/17 .
Ideal für die Verwendung mit Quickfit™ Gelenkglasinstrumenten und anderen Glasinstrumenten mit geschliffenen Glassockeln der kürzeren C-Länge
Marke:  Quickfit 2595/05M
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.26000kg
Artikelnummer. 11377804
  • 166.00 € / 20 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für die Verwendung mit Quickfit™ Gelenkglasinstrumenten und anderen Glasinstrumenten mit geschliffenen Glassockeln der kürzeren C-Länge
  • Übetrifft die Anforderungen von ISO 383
  • Borosilikatglas für chemische Haltbarkeit und hohe Temperaturleistung
  • Hohlgeblasene Konstruktion zur Gewichtsreduzierung
  • Der sechseckige Kopf verhindert das Wegrollen des Stopfens und sorgt für guten Halt
  • Die Oberseite des Stopfens ist flach oder leicht konkav, sodass er aufgestellt werden kann und eine Kontamination der Bodenoberfläche vermieden wird
Spezifikation
Spezifikation
QuickFit Tischware und andere Glasartikel mit dem kürzeren Glassteckdosen der Länge „C“.
Stopfen
Borosilikatglas
55 mm