Learn More
Kartell™ Homogenisatoren aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 10713091
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
50 ml
Außendurchmesser (metrisch):
8 mm
12 mm
15 mm
16 mm
32 mm
Länge (metrisch):
120 mm
135 mm
150 mm
155 mm
195 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
10713091 2 ml 8 mm 120 mm 1 Stück
10166090 10 ml 15 mm 150 mm 1 Stück
10044330 15 ml 16 mm 155 mm 1 Stück
10782911 50 ml 32 mm 195 mm 1 Stück
10297900 5 ml 12 mm 135 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10713091 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0610200
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Der Kartell™ Borosilikatglas-Mörser für Gewebeschleifer ist ein stabiler Behälter, in dem Proben mit dem Stößel verrieben werden können.
  • PTFE-Stößel separat erhältlich
  • Optimal für kleine Gewebemengen
  • Die angegebenen Volumina sind Arbeitsvolumen.
  • Vermeiden Sie, übermäßige Wärme zu erzeugen, da diese bindend wirken kann.
Spezifikation
Farbe Kristallklar
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Kapazität (metrisch) 2 ml
Material Borosilikatglas
Produkttyp Mörser
Zur Verwendung mit (Geräte) Stößel
Länge (metrisch) 120 mm