Learn More
Kartell™ Homogenisatoren aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 10782911
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
50 ml
Außendurchmesser (metrisch):
8 mm
12 mm
15 mm
16 mm
32 mm
Länge (metrisch):
120 mm
135 mm
150 mm
155 mm
195 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
10782911 50 ml 32 mm 195 mm 1 Stück
10713091 2 ml 8 mm 120 mm 1 Stück
10166090 10 ml 15 mm 150 mm 1 Stück
10044330 15 ml 16 mm 155 mm 1 Stück
10297900 5 ml 12 mm 135 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10782911 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0615000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Der Kartell™ Borosilikatglas-Mörser für Gewebeschleifer ist ein stabiler Behälter, in dem Proben mit dem Stößel verrieben werden können.
  • PTFE-Stößel separat erhältlich
  • Optimal für kleine Gewebemengen
  • Die angegebenen Volumina sind Arbeitsvolumen.
  • Vermeiden Sie, übermäßige Wärme zu erzeugen, da diese bindend wirken kann.
Spezifikation
Farbe Kristallklar
Außendurchmesser (metrisch) 32 mm
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Borosilikatglas
Produkttyp Mörser
Zur Verwendung mit (Geräte) Stößel
Länge (metrisch) 195 mm