Learn More
Kartell™ Homogenisatoren aus Borosilikatglas
Der Kartell™ Borosilikatglas-Mörser für Gewebeschleifer ist ein stabiler Behälter, in dem Proben mit dem Stößel verrieben werden können.
46.25 € - 126.00 €
Spezifikation
Farbe | Kristallklar |
---|---|
Produkttyp | Mörser |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Stößel |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10713091
|
Kartell™
0610200 |
8 mm | 2 ml | 120 mm |
46.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10166090
|
Kartell™
0611000 |
15 mm | 10 ml | 150 mm |
59.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10044330
|
Kartell™
0611500 |
16 mm | 15 ml | 155 mm |
64.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10782911
|
Kartell™
0615000 |
32 mm | 50 ml | 195 mm |
126.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10297900
|
Kartell™
0610500 |
12 mm | 5 ml | 135 mm |
51.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- PTFE-Stößel separat erhältlich
- Optimal für kleine Gewebemengen
- Die angegebenen Volumina sind Arbeitsvolumen.
- Vermeiden Sie, übermäßige Wärme zu erzeugen, da diese bindend wirken kann.
Spezifikation
Kristallklar | |
Mörser | |
Stößel |