Learn More
Witeg™ BOTTLES GL 45 2000 ML
Catalog Number 13457567
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2000 mL
Clear glass Reagent Bottles are safety coated with Witosint to protect against breakage. With GL 45 screw thread, without screw cap and pouring ring.
  • Witosint safety coating protects against breakage
  • GL 45 screw thread
  • Graduated
Verschlusstyp GL 45
Produkttyp Laborflasche
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 0.5 gal.
Beschichtung Witosint Safety Coating
Enthält Sicherheitsbeschichtung witosint
Material Borosilikatglas
Menge Gehäuse 1Pack
Zertifizierung/Konformität ISO
Closure Included No
Autoklavierbar Autoclavable
Graduated Ja