Learn More
Witeg™ Laborflaschen aus Borosilikatglas
Enthält ein GL 45-Gewinde. ™ Laborflaschen aus Borosilikatglas mit blauen Graduierungen werden mit Schraubverschlüssen und einem Ausgießring aus Polyproylen geliefert.
Marke:  Witeg™ 5 526 250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 13467587
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Borosilikatglas 3.3
  • GL45-Schraubgewinde
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Schraubverschluss
Transparent
Polyethylen
Ja
Ja
Spülflasche
250 ml
Labor
Blau
ISO 4796
Weit