Learn More
Witeg™ Rote Laborflaschen aus Borosilikatglas
Die Witeg™ Laborflaschen aus rotem Borosilikatglas eignen sich zum Aufbewahren, Mischen und Vermengen. Die gut ablesbare Graduierung gewährleistet genaue Messungen.
Marke:  Witeg™ 5526250RO
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.40300kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15262519
Menge Preis
1 106.00 € / 10 Stück
10 77.15 € / 10 Stück
Verfügbar ab
29-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rote Graduierungsmarkierungen
  • Glas
Spezifikation
Spezifikation
ISO 4796
Polypropylen
250 ml
Labor
80/Packung
Blau
Ja
Schraubverschluss
Durchsichtig
HDPE
Flasche
N/A