Learn More
Fisherbrand™ Randloses Reagenzglas aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke
Artikelnummer. 15842285 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm
16 mm
18 mm
Länge (metrisch):
75 mm
100 mm
150 mm
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
15842285 16 mm 100 mm 100 Stück
15862275 12 mm 75 mm 100 Stück
15832295 18 mm 150 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15842285
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke hergestellt. Fisherbrand™ randlose Reagenzgläser mit mittlerer Wandstärke aus Borosilikatglas eignen sich optimal für chemische und biologische Arbeiten.
  • Merkmale: Randlose mitteldicke Wände
  • Gütegrad: 3.3, Reagenzglas aus Borosilikatglas
  • Entspricht: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 4142
Länge (metrisch) 100 mm
Material Borosilikatglas
Menge 100/Packung
Eingefasst Nein
Durchmesser (metrisch) 16 mm