Learn More
Fisherbrand™ Mittelwandige Leitungen aus Borosilikatglas
Hohe mechanische Festigkeit und geringer Ausdehnungskoeffizient. Fisherbrand™ Mittelwandige Kapillarschläuche aus Borosilikatglas sind hochbeständig gegen chemische Beanspruchung und plötzliche Temperaturwechsel.
N.V. - 34.58 €
Spezifikation
Produkttyp | Glasrohr |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Gesamtlänge (metrisch) | 500 mm |
Verpackungsmenge | 20/Pckg. |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10401494
|
Fisherbrand™
|
6 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10525354
|
Fisherbrand™
|
8 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10460924
|
Fisherbrand™
|
10 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11706517
|
Fisherbrand™
|
10 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Borosilikatglas gewährleistet Festigkeit und Zuverlässigkeit unter harten Labortestbedingungen (d. h. Hitze, Chemikalien).- Lineare Ausdehnung: 3.3 x 10-6/°C
- Brechungsindex: 1.475nD
- Erweichungspunkt: 820°C
- Nenn-Abmessungen und Toleranz
Spezifikation
Glasrohr | |
Borosilikatglas | |
500 mm | |
20/Pckg. |