missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Robu™ Mikrofiltertrichter aus Borosilikatglas

Marke:  Robu™ 28043

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06460kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16883076

  • 123.00 € / 5 Stück


Voraussichtliches Versanddatum: 25-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

6mm
Unground joint
Micro filter funnel
55 mm
Highly resistant to most chemicals such as solvents, acids and alkalis
3
4 mL
Borosilicate Glass
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate