Learn More
Robu™ Mikrofiltertrichter aus Borosilikatglas
26.22 € - 159.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Mikrofiltertrichter |
---|---|
Durchmesser (metrisch) Stiel | 6mm |
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Äußerst widerstandsfähig gegen die meisten Chemikalien wie Lösungsmittel, Säuren und Alkalien |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16803076
|
Robu™
27083 |
0,8 mL | 3 |
120.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16893076
|
Robu™
28044 |
4 mL | 4 |
159.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16883076
|
Robu™
28043 |
4 mL | 3 |
153.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16813076
|
Robu™
27084 |
0,8 mL | 4 |
133.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10554741
|
Robu™
28044 |
4 mL | 4 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10776652
|
Robu™
27084 |
0,8 mL | 4 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Spezifikation
Mikrofiltertrichter | |
6mm | |
Borosilikatglas | |
Äußerst widerstandsfähig gegen die meisten Chemikalien wie Lösungsmittel, Säuren und Alkalien |