Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Filtrationsbaugruppen, -zubehör und -ersatzteile für Ultra-Ware™
47 mm mit Halterung aus Edelstahl
Marke: DWK Life Sciences 45066A-20125
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Mikrofiltrationsanlage für 1000 ml
- Trichter, 4000 ml
- Kolben aus Borosilikatglas, 47 mm
- Glashalterung und Schliffverbindung, 90 mm
- Klemme aus eloxiertem Aluminium und Filtrierflasche
Spezifikation
Mikrofiltratationseinheit | |
Borosilikatglas | |
1000 mL |