Learn More
Fisherbrand™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Hergestellt aus Borosilikatglas. Fisherbrand™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas sind konisch geformt und graduiert.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.80900kg
Beschreibung
Erlenmeyer, mit Graduierung.Spezifikation
ISO 1773 | |
500 ml | |
180 mm | |
Ja | |
105 mm |
34 mm | |
Borosilikatglas | |
Konisch | |
Eng |