missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimble Chase™ Nessler-Röhrchen nach APHA, Markierung bei 50, 100 ml, VE=6 Stück

Marke:  Kimble Chase™ 45315-50100

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

Artikelnummer. 10493782

  • 211.00 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Borosilikatglas
24 mm
50 und 100 ml
375 mm
USP Typ I und ASTM E438
275 bis 295 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote