missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hecht Karl™ Spitzkolben, Borosilikatglas 3.3, 50ml, NS14/23
Marke: Hecht Karl™ 41921024
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Stopfen Nummer:NS 14/23 | |
50 mL | |
Borosilikatglas |