Learn More
Witeg™ Pulvertrichter aus Borosilikatglas
Die Witeg™ Pulvertrichter aus Borosilikatglas sind in einer Vielzahl von Konusschrägen, Winkeln und Außendurchmessern erhältlich.
Marke:  Witeg™ 1650024
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11877680
Menge Preis
1 270.00 € / 10 Stück
6 229.80 € / 10 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 16-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ST-Konus
  • Konstruktion aus Borosilikatglas
  • In verschiedenen Kegeln, Winkeln und Durchmessern erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
80 mm
60°
Trichter
Borosilikatglas
24/29