Learn More
Wheaton™ Ersatzrührer aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas mit zwei großen Seitenarmen und Schraubverschlüssen für einfache Probenahme
195.00 € - 256.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikroträgerkulturen |
Enthält | Zwei große Seitenarme und Schraubverschluss |
Anzahl pro Karton | Je 1 |
Produkttyp | Ersatzpropeller |
Produktcode | Marke | Arbeitsvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Arbeitsvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11581285
|
Wheaton™
356844 |
1000 ml |
256.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11591285
|
Wheaton™
356847 |
3000mL |
238.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11571285
|
Wheaton™
356842 |
250 ml |
195.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10691212
|
Wheaton™
356843 |
500 ml |
249.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11501295
|
Wheaton™
356848 |
6000 ml |
238.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12401421
|
Wheaton™
356849 |
8000mL |
222.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Magna-Flex™ Mikroträger-Spinnerkolben verfügen über ein flexibles, kolbenförmiges Glaslaufrad, das sich in einer festen Position über dem Flüssigkeitsstand um eine Vertiefung im Boden des Kolbens dreht. Aus Borosilikatglas mit zwei großen Seitenhälsen und Schraubverschlüssen für eine einfache Probenahme. Geräte mit 500 ml und mehr verfügen über 45 mm-Seitenarme, die bequem als Belüftungsöffnungen und Anschlüsse verwendet werden können. Alle Kolben haben ein Kopfraumverhältnis von 1:1 oder höher, um eine maximale Oberflächenschnittstelle zwischen Kultur und Gefäßatmosphäre zu ermöglichen. Ein abnehmbarer Edelstahlstift fixiert das Laufrad während der Handhabung. Für alle Kolben sind Ersatz-Laufräder aus Glas erhältlich. Zur Verwendung mit Mikroträgerkulturen.Spezifikation
Borosilikatglas | |
Zwei große Seitenarme und Schraubverschluss | |
Ersatzpropeller |
Mikroträgerkulturen | |
Je 1 | |
Schraubverschluss |