Learn More
IKA™ Borosilicate Glass RV 10.5 Reflux Distill Vertical Condensers
Marke: IKA™ 0003743000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Ohne Beschichtung | |
Je 1 |
Reflux-Destillationskondensator vertikal | |
SURLYN | |
-30 °C bis +60 °C |