Learn More
Hecht Karl™ Spitzkolben, Borosilikatglas 3.3, 10ml, NS14/23
Marke: Hecht Karl™ 41921012
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Borosilikatglas | |
10 ml | |
Gehäuse 1Each |