Learn More
Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas für höchste Beanspruchung mit niedriger Form
Catalog Number 15436133
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4000 ml
Die dickwandige Konstruktion gewährleistet eine höhere mechanische Festigkeit. Fisherbrand™ Viereckige Becher für hohe Beanspruchung aus Expansionsborosilikatglas 3.3 sind mit einem anwenderfreundlichen Ausguss versehen.
  • Die dickwandige Konstruktion gewährleistet eine höhere mechanische Festigkeit
  • Vollständig aus 3.3 Expansionsborosilikatglas
  • Verstärkter Rand mit „easy pour“-Tülle
  • Graduierung auf weißer Keramikmarkierungsfläche
  • Einheitliche Wandstärke für optimale Durchsichtigkeit
Kapazität (metrisch) 4000 ml
Material Borosilikatglas
Enthält Ausguss
Menge 1
Typ Becher
Graduated Ja
Scale Weiße Keramik
Modell Flache Form