Learn More
Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas mit hoher Form
Mit Graduierung und Ausguss für einfaches Ausgießen. Fisherbrand™ Borosilikatglasbecher mit hoher Form sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Fisherbrand™
39.69 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21749" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.73800kg
Beschreibung
Messbecher, Borosilikatglas, hohe Ausführung Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas sind als hohe Ausführung mit Graduierungen und Ausguss erhältlich Herstellung gemäß ISO 3819, DIN 12331.Spezifikation
Durchscheinend | |
100 ml | |
Matt | |
Ausguss | |
Messbecher | |
ISO 3819, DIN 12331 | |
Hohe Form |
48 mm | |
Borosilikatglas (Typ 1) | |
80 mm | |
10/Packung | |
Ja | |
Weiße Skala mit Graduierung |