Learn More
Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas mit hoher Form
Mit Graduierung und Ausguss für einfaches Ausgießen. Fisherbrand™ Borosilikatglasbecher mit hoher Form sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Fisherbrand™
93.74 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21749" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.66400kg
Beschreibung
- Borosilikatglas
- Große Form
- Graduiert
- Mit Ausguss
- Hergestellt nach ISO 3819, DIN 12331
Spezifikation
Durchscheinend | |
1.000 ml | |
Matt | |
Ausguss | |
Becher | |
ISO 3819, DIN 12331 | |
Hohe Form |
95 mm | |
Borosilikatglas | |
180 mm | |
10 Packungen | |
Ja | |
Weiße Skala mit Graduierung |