Learn More
Fisherbrand™ Teströhrchen aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 15872275 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
75 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
12 mm
24 mm
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
15872275 75 mm 12 mm 100 Stück
15822285 150 mm 24 mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15872275
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Lagerung von Testreagenzien und -materialien. Fisherbrand™ Reagenzgläser aus Borosilikatglas sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
  • Reagenzgläser aus Borosilikatglas, Gütegrad 3.3
  • Alle ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 4142
Länge (metrisch) 75 mm
Material Borosilikatglas
Menge 100/Packung
Durchmesser (metrisch) 12 mm