Learn More
Cytiva Whatman™ Hülsen aus hochreinem Glas
Nutzen Sie diese Hülsen für die Emissionskontrolle, wenn die Analyse heißer und saurer Gase erforderlich ist. Whatman™ hochreine Hülsen passen auf die meisten Soxhlet-Extraktoren und können mit Lösungsmitteln verwendet werden, die mit Cellulosehülsen nicht kompatibel sind.
Marke:  Cytiva 2814-533
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.46000kg
Artikelnummer. 11380384
  • 620.00 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 12-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eigenschaften 
  • Frei von Bindemitteln und Zusatzstoffen
  • Spitz zulaufend
  • Abmessungen: 25 × 90 mm
  • Nominaler Partikelretentionsgrad: 0.8 μm 
 Hochreines Glas
  • 100 % Borosilikatglas-Mikrofaser (HP-GF)
  • Temperaturbeständig bis 500 °C
 Anwendungen
  • Analyse von heißen und sauren Gasen während der Emissionskontrolle und der Überwachung von Gasen in Schornsteinen
  • Analyse von Pestizidrückständen mit Soxhlet-Extraktion
  • Bestimmung des Öl-/Fettgehalts von Lebensmitteln
  • Analyse von Öl und Fett in festen Abfällen
Spezifikation
Spezifikation
GE Whatman 100 % Borosilikatglas-Mikrofaser (HP-GF) ist für die meisten Soxhlet-Extraktionseinheiten geeignet. Sie eignen sich gut für die Emissionskontrolle, wenn die Analyse heißer und saurer Gase erforderlich ist.
53 mm
Überwachung von Gasen in Schornsteinen.Soxhlet-Extraktion.Analyse von Pestizidrückständen.Bestimmung des Öl-/Fettgehalts von Lebensmitteln.Analyse von Öl und Fett in festen Abfällen.
5,31 in.
Extraktionshülse
1,3 in.
Borosilikatglasfaser
HP-GF
135 mm