Learn More
Fisherbrand™ Braune Boston Round-Flaschen mit weißen Polypropylen-Verschlusskappen mit PE-Schaum/PTFE-Dichtungseinlage
Catalog Number 11728919
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Menge:
12/Cs.
24/Karton
48/Cs.
Für lichtempfindliche Lösungsmittel, Chemikalien und Proben. Fisherbrand™ Braune Boston Round-Flaschen mit weißen Polypropylen-Verschlusskappen mit PE-Schaum/PTFE-Dichtungseinlage sind Allzweckflaschen zur langfristigen Aufbewahrung lichtempfindlicher Inhalte.
Amber Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and UV protection is important. Boston Round bottles features a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; amber glass bottles absorb all wavelengths in the ultraviolet spectrum. Amber Glass Boston Rounds ensure integrity for long term storage and offer excellent protection for UV-sensitive contents.
Braune Boston Rundflaschen
  • Mit enger Schraubhalsöffnung, geschwungenen Schultern und rundem Körper
  • Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
  • Absorbiert allen Wellenlängen im ultravioletten Spektrum
Verschlusskappen aus Polypropylen mit Dichtungseinlage aus PE-Schaum/PTFE
  • Gute Schlagfestigkeit, thermische Beständigkeit und Biegsamkeit
  • Autoklavierbar
  • Die Einlagen bestehen aus 3 Schichten: ein Schaumkern mit niedriger Dichte, der zwischen zwei Schichten aus Polyethylen (LDPE) eingelegt ist
  • Die Einlagen sind sehr widerstandsfähig und haben eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit .Sie tragen dazu bei, das der Inhalt von Flaschen oder Gläsern frei von Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen bleibt
Fassungsvermögen 125 ml
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylen
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlussgröße 22-400
Verschlusstyp Schraube
Durchmesser (metrisch) 48 mm
Dispensierung durch den Verschluss Yes
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Bernsteinfarbig
Material Glas
Menge 24/Karton
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PE-Schaum/PTFE
Halsausführung 22-400
Closure Included Yes
Autoklavierbar Autoclavable
Öffnung Eng
Form Boston Round