Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Boston Round-Flaschen mit PTFE-beschichteten Verschlusskappen mit PE-Dichtungseinlage
Catalog Number 11768889
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
240 mL
500 ml
1000 ml
Menge:
12/Cs.
12/Karton
24/Karton
Zur Lagerung von flüssigen Proben. Fisherbrand™ Transparente Boston Round-Flaschen mit PTFE-beschichteten Verschlusskappen mit PE-Dichtungseinlage eignen sich optimal für Anwendungsbereiche, in denen die Integrität des Inhalts geschützt werden muss.
Clear Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important. Boston Round bottles feature a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; clear (flint) glass is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary. These environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage.
  • Mit einem engen Gewindehals, gerundeten Schultern und einem runden Körper
  • Glas wirkt sich chemisch minimal auf den Inhalt aus
Fassungsvermögen 500 ml (16 oz.)
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28-400
Verschlusstyp Schraube
Durchmesser (metrisch) 75 mm
Dispensierung durch den Verschluss Yes
Produkttyp Boston Round Bottle
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Menge 12/Cs.
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PE Foam/PTFE
Halsausführung 28-400
Closure Included Yes
Öffnung Narrow
Form Boston Round