Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Boston Round-Flaschen mit PTFE-beschichteten Verschlusskappen mit PE-Dichtungseinlage
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
240 mL
500 ml
1000 ml
Menge:
12/Cs.
12/Karton
24/Karton
Beschreibung
Clear Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important. Boston Round bottles feature a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; clear (flint) glass is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary. These environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage.
- Mit enger Schraubhalsöffnung, geschwungenen Schultern und rundem Körper
- Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
- Klares Flintglas ist besonders geeignet, wenn die Sicht wichtig, aber kein Schutz vor UV-Strahlung erforderlich ist
- Umweltfreundliche Flaschen helfen bei der Vermeidung von Abfall und gewährleisten die Produktintegrität für eine langfristige Lagerung
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1000 ml (32 oz.) |
Verschlussauskleidung | PTFE/Polyethylen |
Verschlussmaterial | Polyethylen |
Verschlussgröße | 33-400 |
Verschlusstyp | Schraube |
Durchmesser (metrisch) | 94 mm |
Dispensierung durch den Verschluss | Yes |
Produkttyp | Flasche, Boston Round |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |