Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem™ Boston runde Enghals-Klarglasflaschen mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12700318
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 ml
950 mL
Füllstand:
Behandelt
Zertifiziert
Verschlussgröße:
22 bis 400 mm
24 bis 414 mm
33 bis 400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Füllstand Verschlussgröße unitSize
12700318 950 mL Zertifiziert 33 bis 400 mm 1 Stück
16611264 125 mL Zertifiziert 22 bis 400 mm 12 Stück
16386575 250 ml Behandelt 24 bis 414 mm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12700318 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3291000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wählen Sie diese Enghals-Klarglasflasche für die Entnahme von Wasserproben für eine Vielzahl organischer und anorganischer Zielanalyten, bei denen kein Lichtschutz erforderlich ist.
Wählen Sie diese Thermo Scientific™ I-Chem™ Boston runde Enghals-Klarglasflasche für die Entnahme von Wasserproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, wenn kein Lichtschutz erforderlich ist.Erhältliche Flaschen: Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsvorgaben zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen, Vorgereinigt auf dieselbe Weise wie zertifizierte Flaschen, jedoch ohne Zertifizierungsunterlagen, und Ungereinigt und bereit für Ihre eigenen Reinigungsvorgänge.
  • Kalknatron-Glasflasche, transparent, Typ III
  • Oben geschlossener weißer Deckel aus Polypropylen mit PTFE-Dichtungseinlage
  • Größen von 125 ml bis 1.000 ml
  • Flaschen mit aufgeschraubtem Verschluss
Zertifizierte Flaschen mit folgenden Merkmalen:
  • Zertifiziert gemäß EPA-Standards zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jede Flasche hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
  • Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert und schützt vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand
Vorgereinigte Flaschen sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Gefäße und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und keinen CofA im Lieferumfang.
Ungereinigte Flaschen können direkt für Ihre betriebsinternen Reinigungs- und Zertifizierungsverfahren verwendet werden.Verpackt mit Trennwänden aus Spanholz zum Verhindern von Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 32 oz., 950 ml
Kapazität (metrisch) 950 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Zertifizierungsparameter Halb-VOAs, Pestizide, PCBs, Metalle
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Klarglas, Boston, rund
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,88 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,66 in.
Innendurchmesser (metrisch) 2,2 cm
Material Glas (Typ 3)
Anzahl pro Karton 12
Ersatzverschluss B167-3300BL
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Zertifiziert
Auskleidungsmaterial PTFE
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 33 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 975 mL
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten und verarbeiteten Flaschen erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für die Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen; Pestiziden, PCBs und Metallen und werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt. Analysenzertifikat (CofA) enthalten.
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 286 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 11,25 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 33 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 93 mm
Verschlusstyp Oben geschlossene Kappe