Learn More
Emma Safety Footwear Boston S1P Schuh
Description
- Besonders leicht, besonders stark. Dieser athletische Sicherheitsschuh kombiniert optimalen Komfort mit hervorragendem Schutz. Plus einen hervorragenden Look. Dank des gestrickten Textilobermaterials und der Nano Der Boston-Nasenschutz aus Carbon-Verbundmaterial ist besonders leicht und komfortabel. Ideal für Arbeitsplätze, in denen Sicherheit und lang anhaltender Komfort oberste Priorität haben.
- Das TPU GripForce™ Die Easy Twist-Außensohle bietet maximalen Halt, ist strapazierfähig und gut recycelbar. Die integrierte Schnürung verhindert Druckstellen durch Haken und Ösen und die Hydro-Tec™ Das antibakterielle Futter sorgt für optimale Atmungsaktivität. Der Boston Schuh strahlt pure Sportlichkeit aus und ist auf Leistung und Optik ausgelegt.
- Branchen
- Logistik& Transport
- Elektronik
- Fertigung
- Sicherheitsschuh
- S1P-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | ISO 20345:2011 |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Schwarz, Grau, Orange |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Logistik und Transport, Elektronik, Fertigung |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec antibakteriell |
| Material | Polyurethan |
| Größe | 37 |
| Zehenmaterial | Komposit |
| Fit | Standardbreite |
| Knöchelform | Halbschuhe |
| Show More |