Learn More
Kartell™ Amber Bottle, 250ml
Die Kartell™ bernsteinfarbige Flasche bietet UV-Schutz für den Inhalt, indem UV-Licht und blaues Licht herausausfiltert werden.
Marke:  Kartell™ 8302700
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13111114
  • 35.85 € / 1 Stück
Verfügbar ab
09-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den Einsatz mit Dosipret
  • Bernsteinfarbig
  • Keine Graduierungen
Spezifikation
Spezifikation
Braun
250 ml
GL 32
Braune Flasche
Dosipet